Learn More
Fisherbrand™ Lackmus-Papierrolle
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Typ:
Lackmuspapier, blau
Lackmuspapier, rot
Packungsgröße:
4 Einheiten
Spezifikation
Spezifikation
| pH-Bereich | 5 bis 8 |
| Format | Rolle |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Orientierung und Einstellung von pH-Werten |
| Typ | Lackmuspapier, rot |
| Länge (metrisch) | 5 m; |