Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lackmus, rein, Indikatorqualität
Artikelnummer. 10164160 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10164160 25 g Glasflasche 25 Gramm
10552924 100 g Glasflasche 100 Gramm
10494205 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10164160 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 190220250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 1393-92-6
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1393-92-6
MDL-Nummer MFCD00131528
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Litmus
Merck Index 15, 5603
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: partially soluble in alcohol
Infrarotspektrum Echt
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Visuelles Übergangsintervall from pH 4.8 (red) to pH 8.3 (blue)
Farbe Schwarz/Blau bis Blau
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver oder Granulate