Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lackmus, rein, Indikatorqualität
Artikelnummer. p-3734473 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10164160
Marke: Thermo Scientific Chemicals 190220250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 1393-92-6
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1393-92-6
MDL-Nummer MFCD00131528
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Litmus
Merck Index 15, 5603
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: partially soluble in alcohol
Infrarotspektrum Echt
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Visuelles Übergangsintervall from pH 4.8 (red) to pH 8.3 (blue)
Farbe Schwarz/Blau bis Blau
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver oder Granulate