Learn More
Thermo Scientific™ Leber-Bouillon-Nährmedium (dehydriert)
Artikelnummer. 10066402
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10066402 500 g 500 Gramm
1 options
Artikelnummer. 10066402
Marke: Thermo Scientific™ CM0077B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Kultivieren und zählen Sie saccarolytische oder putrefaktive mesophile und thermophile Anaerobier in Lebensmittelproben mit diesem Nährmedium.
Kultivieren und zählen Sie saccarolytische oder putrefaktive mesophile und thermophile Anaerobier aus Lebensmittelproben mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Leber-Bouillon-Nährmedium (dehydriert). Das Nährmedium enthält Leberpartikel, die das Wachstum von Anaerobiern hervorragend unterstützen.
Das Leber-Bouillon-Nährmedium ist ein Leber-Infusionsnährmedium, das Leberpartikel enthält und der Untersuchung von Lebensmitteln auf saccharolytische oder putrefaktive mesophile und thermophile Anaerobier dient. Das Nährmedium wird auch für die Pflege von Aerobiern und Anaerobiern in Reinkultur empfohlen. Gillespie in Kommunikation mit Scarr1 empfahl Leber-Bouillon für die Untersuchung von Einmachzucker hinsichtlich Wasserstoffentwicklungen, die von thermophilen Anaerobiern (Clostridium thermosaccharolyticum) verursacht werden.
Eine 20 %ige w/v-Lösung des Zuckers wird 30 Minuten lang gedämpft, um vegetative Formen zu zerstören, und anschließend in die mit Agar versiegelte Leber-Bouillon geimpft. Der vorgeschlagene Standard ist ein positives Ergebnis bei maximal einem von sechs Röhrchen, wobei 20 ml Inokulum 72 Stunden lang bei 56 °C inkubiert werden.
Dieses Nährmedium sollte nur für sofortigen Gebrauch zubereitet werden. Die Aufbewahrung des rekonstituierten Nährmediums wird nicht empfohlen, da Luft aufgenommen werden kann und die für die Wiederherstellung der anaeroben Bedingungen erforderliche erneute Dämpfung das Nährmedium dunkler werden lässt. Leber-Bouillon ist kein homogenes Nährmedium und besteht aus einer Lage Leberpartikeln und einem trüben Überstand. Wachstum erzeugt eine sichtbar stärkere Trübung, und einige Organismen (z. B. Clostridium thermosaccharolyticum ) erzeugen auch Gase, die den Agar-Verschluss häufig zur Oberseite des Röhrchens drücken. Manche Organismen verdauen das feste Lebergewebe.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 10°bis 30 °C
Beschreibung Leber-Bouillon-Nährmedium (dehydriert)
Form Pulver
Produkttyp Trockennährmedien
Menge 500 g