Learn More
Invitrogen™ Mouse LIX/CXCL5 ELISA Kit
Artikelnummer. 17125719
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17125719
Marke: Invitrogen™ EMCXCL5X5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
The Mouse LIX (CXCL5) ELISA quantitates Ms LIX in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms LIX. Principle of the method The Mouse LIX solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
CXCL5 ist ein Mitglied der CXC-Subfamilie der Chemokine. Die cDNA kodiert ein 114-Aminosäuren-Vorläuferprotein, das bei der Aufspaltung ein 36-Aminosäuren-Signalpeptid und ein 78-Aminosäuren-reifes Protein erzeugt, das eine 12-Aminosäuren-Sequenz enthält, die vor dem CXC-Motiv gefunden wurde. CXCL5 wird von verschiedenen menschlichen Epithelzellen produziert und bindet an die gleichen Rezeptoren wie IL8 und NAP2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P50228
Assay-Bereich 31,25 pg/mL bis 2000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 35 pg/mL
Kalibrierbereich 35 pg/mL bis 2000 pg/mL
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Chemokin und Rezeptoren
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: Maus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin, Eotaxin-2, Fas Ligand, Fraktalkin, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, Leptin R, LEPTIN (OB), L-Selektin, MCP-1, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, PF-4, P-Selektin, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Ausreichend für 5 x 96 Assays
Zielspezies Maus
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 20311
Gensymbol AMCF-II,Cxcl6,ENA-78,GCP-2,LIX,Scyb5,Scyb6
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Chromogen, SAV-HRP, Standard, Assay-Verdünnungsmittel-Konzentrat, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Biotinylierter Nachweisantikörper, Vorbeschichtete 96-Well-Platten, Stopplösung, Waschpuffer
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Entzündungen
Probenvolumen Plasma, 20 μl; Serum, 20 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym AMCF-II, ENA-78, GCP-2, LIX, Scyb5, Scyb6
Ziel Maus
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min