Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für Ratten-LIX (CXCL5)
Artikelnummer. p-7230666
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15465373
Marke: Invitrogen™ ERCXCL5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
ELISA
The Rat LIX (CXCL5) ELISA quantitates Rt LIX in rat serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt LIX. Principle of the method The Rat LIX solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
CXCL6 ist eine Chemotaxis für neutrophile Granulozyten. Es signalisiert durch Bindung und Aktivierung seiner Rezeptoren (CXCR1 und CXCR2). Zusätzlich zu seinen chemotaktischen und angiogenen Eigenschaften hat es eine starke antibakterielle Aktivität gegen grampositive und gramnegative Bakterien (90-fach erhöht im Vergleich zu CXCL5 und CXCL7).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P97885
Assay-Bereich 24.69 bis 6000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 20 pg/mL
Kalibrierbereich 20 bis 6000 pg/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Chemokin und Rezeptoren
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den getesteten Zytokinen: CINC-2, CINC-3, Fraktalkin, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-4, IL-6, IL-10, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin, Lix, MCP-1, MIP-3 alpha, Beta-NGF, TIMP-1, TNF-alpha, VEGF aus Ratten.
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Ratte
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gensymbol Cxcl5, Cxcl6
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Immunologie
Probenvolumen Plasma, 33 μl; Serum, 33 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym Gehäuse Cxcl5
Ziel Ratte
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min