Learn More
Motic™ LM Plan Achromatic Objective
Artikelnummer. 15313232
Change view
Click to view available options
Vergrößerungsleistung:
100X
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Vergrößerungsleistung unitSize
15313232 100X 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15313232
Marke: Motic™ 1101001704512
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The BA310MET series presents an affordable and powerful microscope line for incident light applications in all material sciences.
  • Objectives with long working distance for incident light provide optimal image contrast for reflective, non-covered specimen
  • Together with a fully corrected tube lens, an intermediate image without colored fringes is created
  • 0.8 N.A.
Spezifikation
Typ LM Plan Achromatic Objective
Zur Verwendung mit (Geräte) BA310MET Series
Vergrößerungsleistung 100X
Arbeitsabstand 2 mm