Learn More
Abnova™ LMO7 Split FISH Sonde
Artikelnummer. 16083505
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μl
200 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
200 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16083505 100 μl 100 Mikroliter
16093505 200 μl 200 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16083505
Marke: Abnova™ FS0061.100uL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung von Genspaltungen mit Fluoreszenz-in-Situ Hybridisierungstechnik.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C im Dunkeln lagern.
Format Tube
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle)
Gen LIM-Domäne 7
Gen-Alias FBX20, FBXO20, KIAA0858, LOMP
Gensymbol LMO7
Gen-ID (Entrez) 4008
Produkttyp DNA/RNA
Menge 100 μl
Form Flüssigkeit