Learn More
Heinz Herenz LMS-Swab Amies Pink Schraubverschluss
Artikelnummer. 30178742
Ansicht ändern
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Packungsgröße:
150 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilität Packungsgröße
30178742 Steril 150 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30178742 Lieferant Heinz Herenz Lieferanten-Nr. 1020204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.24 €
    98.12 € / 150 Stück
    Sparen 83.12 €
    45% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reagenzglas mit rosa Schraubverschluss, das 1 ml flüssiges Amies-Medium zur Probenahme und Konservierung von aeroben, anaeroben und anderen anspruchsvollen Bakterien innerhalb von 48 Stunden enthält.
Unsere Transport- und Probenentnahmetupfer enthalten spezielle Applikatoren und Reagenzgläser mit verschiedenen flüssigen Medien, die speziell für den Transport und die Aufbewahrung mikrobiologischer Proben entwickelt wurden.
  • Das flüssige Medium ermöglicht die Aufteilung des Probenmaterials und somit die Durchführung mehrerer Tests mit einer einzigen Probe.
  • Die gebrauchsfertigen Geräte werden in einer leicht zu öffnenden Peel-Packung geliefert.
  • Die Sollbruchstelle im Schaft des Applikators ermöglicht einen sicheren und hygienischen Arbeitsablauf.
  • Die Standardgröße der Reagenzgläser mit Schraubverschluss vereinfachte die Verwendung mit automatischen Analysegeräten.
  • Die Reagenzgläser sind mit Etiketten versehen, um eine genaue Probenidentifizierung zu ermöglichen.
  • Die Artikel werden gemäß den Bedingungen von GMP (Gute Herstellungspraxis) und zertifiziert nach DIN EN ISO 13485. Dies gewährleistet eine hohe Qualität.
  • Unsere Tupfer sind steril (SAL 106), pyrogenfrei und nicht zytotoxisch.
Spezifikation
Produkttyp Liquid Amies Transportsystem
Format Tupfer
Medientyp Flüssige Amies
Sterilität Steril
Farbe Weiß
Spitzentyp Feine Spitze