Learn More
Thermo Scientific™ Füllstandüberwachung (Kryolagerung)
Artikelnummer. 10052733 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Locator 4 Plus
Locator 8 Plus
Locator Jr. Plus
Spannung:
100/240 V
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Spannung unitSize
10052733 Locator 8 Plus 100/240 V 1 Stück
10174623 Locator Jr. Plus 100/240 V 1 Stück
10164623 Locator 4 Plus 230 V 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10052733
Marke: Thermo Scientific™ CN509X770
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Schützen Sie unersetzbare biologische Proben mit der Thermo Scientific™ LN2-Füllstandsüberwachung, einer der fortschrittlichsten Flüssigstickstoff-Füllstandsüberwachungen auf dem Markt.
Zur Verwendung mit Thermo Scientific™ Locator und Locator Plus Kryolagerung.
Ultraschall-Füllstandsüberwachung
  • Minimiert Konduktion und Verdampfung von Flüssigstickstoff
  • Eine einfach ablesbare Anzeige zeigt das Volumen des Flüssigstickstoffs in 1/8-Schritten an
  • Akustische und optische Alarme zeigen einen niedrigen Flüssigstickstofffüllstand an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Level-Anzeige
Typ LN2-Messgerät
Zur Verwendung mit (Geräte) Locator 8 Plus
Überwachungsoptionen Alarm
Spannung 100/240 V