Learn More
Thermo Scientific™ Füllstandüberwachung (Kryolagerung)
Artikelnummer. 10174623 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Locator 4 Plus
Locator 8 Plus
Locator Jr. Plus
Spannung:
100/240 V
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Spannung unitSize
10174623 Locator Jr. Plus 100/240 V 1 Stück
10164623 Locator 4 Plus 230 V 1 Stück
10052733 Locator 8 Plus 100/240 V 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10174623
Marke: Thermo Scientific™ CN509X170
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schützen Sie unersetzbare biologische Proben mit der Thermo Scientific™ LN2-Füllstandsüberwachung, einer der fortschrittlichsten Flüssigstickstoff-Füllstandsüberwachungen auf dem Markt.
Zur Verwendung mit Thermo Scientific™ Locator und Locator Plus Kryolagerung.
Ultraschall-Füllstandsüberwachung
  • Minimiert Konduktion und Verdampfung von Flüssigstickstoff
  • Eine einfach ablesbare Anzeige zeigt das Volumen des Flüssigstickstoffs in 1/8-Schritten an
  • Akustische und optische Alarme zeigen einen niedrigen Flüssigstickstofffüllstand an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Level-Anzeige
Typ LN2 Measuring Device
Zur Verwendung mit (Geräte) Locator Jr. Plus
Überwachungsoptionen Alarm
Spannung 100/240 V