Learn More
LNK/SH2B3 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18470382 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
25 μL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18470382 0.1 mL 0.10 Milliliter
18430882 25 μL 25 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18470382
Marke: Novus Biologicals NBP187867
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
LNK/SH2B3 Polyclonal antibody specifically detects LNK/SH2B3 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen LNK/SH2B3
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Gen-Alias IDDM20, LNKSH2B adapter protein 3, Lymphocyte adapter protein, Lymphocyte-specific adapter protein Lnk, SH2B adaptor protein 3, Signal transduction protein Lnk
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: FDPPKSSRPKLQAACSSIQEVRRCTRLEMPDNLYTFVLKVKDRTDIIFEVGDEQQLNSWMAELSECTGRGLESTEAEMHIPSALEPSTSSSPRGSTDSLNQGASPGGLLDPACQKTDHFLSCYPWFH
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10019
Zielspezies Human, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG