Learn More
Brannan™ LO-tox™ Laborthermometer mit 3-Punkt-UKAS-Kalibrierung
Artikelnummer. 17843298
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-10 °C bis +110 °C
-10 °C bis +300 °C
-10 °C bis +360 °C
-10°C bis +210 °C
-10°C bis +260 °C
-10°C bis +50 °C
-20 °C bis +110 °C
-20 °C bis +150 °C
-35 bis +50 °C
1 °C bis 51 °C
1°C bis 101 °C
Unterteilung:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
2 °C
Art der Immersion:
Teilweises Eintauchen
Vollständiges Eintauchen
Länge (metrisch):
15,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
Packungsgröße:
1 Stück
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Unterteilung Art der Immersion Länge (metrisch) Packungsgröße
17843298 1°C bis 101 °C 0,2 °C Teilweises Eintauchen 40,5 cm 1 Stück
17882988 1°C bis 101 °C 0,2 °C Vollständiges Eintauchen 40,5 cm 1 Stück
17892978 1 °C bis 51 °C 0,1 °C Teilweises Eintauchen 40,5 cm 1 Stück
17872988 -10 °C bis +360 °C 2 °C Teilweises Eintauchen 30,5 cm 1 Stück
17832988 1 °C bis 51 °C 0,2 °C Teilweises Eintauchen 40,5 cm 1 Stück
17802998 -20 °C bis +150 °C 1 °C Teilweises Eintauchen 30,5 cm 1 Stück
17893288 -10°C bis +260 °C 1 °C Teilweises Eintauchen 40,5 cm 1 Stück
17833008 -10 °C bis +110 °C 1 °C Vollständiges Eintauchen 15,5 cm 1 Stück
17853068 -20 °C bis +110 °C 0,5 °C Vollständiges Eintauchen 30,5 cm 1 Stück
17843068 -10°C bis +210 °C 1 °C Teilweises Eintauchen 40,5 cm 1 Stück
17803078 -20 °C bis +110 °C 1 °C Teilweises Eintauchen 30,5 cm 1 Stück
17863288 -20 °C bis +110 °C 1 °C Vollständiges Eintauchen 30,5 cm 1 Stück
17803298 -20 °C bis +150 °C 1 °C Vollständiges Eintauchen 30,5 cm 1 Stück
17893068 -10 °C bis +360 °C 2 °C Vollständiges Eintauchen 30,5 cm 1 Stück
17813118 -35 bis +50 °C 1 °C Vollständiges Eintauchen 30,5 cm 1 Stück
17833088 -10°C bis +210 °C 1 °C Vollständiges Eintauchen 40,5 cm 1 Stück
17833068 1 °C bis 51 °C 0,2 °C Vollständiges Eintauchen 40,5 cm 1 Stück
17813078 -20 °C bis +110 °C 0,5 °C Teilweises Eintauchen 30,5 cm 1 Stück
17813298 -35 bis +50 °C 0,5 °C Teilweises Eintauchen 30,5 cm 1 Stück
17853298 -10°C bis +50 °C 0,5 °C Teilweises Eintauchen 30,5 cm 1 Stück
17883108 -10°C bis +50 °C 0,5 °C Vollständiges Eintauchen 30,5 cm 1 Stück
17883298 1 °C bis 51 °C 0,1 °C Vollständiges Eintauchen 40,5 cm 1 Stück
17873068 -10 °C bis +300 °C 1 °C Teilweises Eintauchen 30,5 cm 1 Stück
17843078 -10°C bis +50 °C 1 °C Vollständiges Eintauchen 15,5 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Product Code. 17843298 Supplier Brannan™ Supplier No. 44/824/0 + 49/503/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00 €
    146.63 € / 1 Stück
    Sparen 15.37 €
    9% Rabatt
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
LO-tox™ Laborthermometer komplett mit Kalibrierungszertifikat.
  • LO-tox™ ist eine organische Füllung, die speziell ausgewählt wurde, um einen breiten Temperaturbereich zu erreichen und ein möglichst geringes Gefahrenpotenzial zu gewährleisten.
  • Sichere quecksilberfreie Füllung
  • Lieferung inklusive Kalibrierungszertifikat
  • Nicht rollende Endkappe
  • Standardmäßig wird die Verpackung in einer schützenden, wiederverschließbaren Teleskopröhre geliefert.
  • Hergestellt in den UK
Specifications
Kalibrierpunkte 0°C, 50°C, 100°C
Zertifizierung/Konformität ISO 17025 UKAS
Art der Immersion Teilweises Eintauchen
Länge (metrisch) 40,5 cm
Material Glas
Thermometerfüllung Blauer Alkohol
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 214 °F
Max. Temperatur (metrisch) +101 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 30 °F
Min. Temperatur (metrisch) -1 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 30 °F bis 214 °F
Temperaturbereich (metrisch) 1°C bis 101 °C
Genauigkeit ±1,0 °C bei 90 °C
Unterteilung 0,2 °C
Immersion Length 76 mm
Breite (metrisch) 1.2 cm