Learn More
Locostatin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7042928
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15466379 10 mg 10 Milligramm
15476379 50 mg 50 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 15466379
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J64425.MA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 133812-16-5 | C14H15NO3 | 245.278 g/mol
Locostatin is a cell permeable, potent inhibitor of Raf kinase inhibitor protein (RKIP)/Raf1 kinase interaction and an inhibitor of cell migration
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Locostatin ist ein zelldurchlässiger, potenter Inhibitor des Raf-Kinase-Inhibitor-Proteins (RKIP)/Raf1 Kinase-Interaktion und ein Inhibitor der Zellmigration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 133812-16-5
Summenformel C14H15NO3
Molekulargewicht (g/mol) 245.278
MDL-Nummer MFCD00278769
InChI-Schlüssel UTZAFVPPWUIPBH-QSLRECBCSA-N
Synonym locostatin, s-4-benzyl-3-but-2-enoyl oxazolidin-2-one, s,e-4-benzyl-3-but-2-enoyl oxazolidin-2-one, 4s-n-crotonyl-4-benzyl-2-oxazolidinone, 4s-3-e-but-2-enoyl-4-benzyl-2-oxazolidinone, 4s-4-benzyl-3-e-but-2-enoyl-1,3-oxazolidin-2-one, cell sheet migration inhibitor, locostatin, 4s-4-benzyl-3-2e-but-2-enoyl-1,3-oxazolidin-2-one, locostatin hplc, 3-crotonyl-4beta-benzyloxazolidine-2-one
PubChem CID 5702600
IUPAC-Name (4S)-4-Benzyl-3-[(E)-but-2-enoyl]-1,3-oxazolidin-2-on
SMILES CC=CC(=O)N1C(COC1=O)CC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Locostatin
Farbe Weiß
Menge 10 mg
Formelmasse 245.27
Physikalische Form Pulver