Learn More
Johannisbrotkernmehl (technische Qualität), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Locust Bean Gum |
| CAS | 9000-40-2 |
| Summenformel | C10H11ClN2O2 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H11ClN2O2/c1-2-15-10(14)9(11)13-12-8-6-4-3-5-7-8/h3-7,12H,2H2,1H3/b13-9+ |
| SMILES | O[C@H]1[C@H](OC)[C@@H](CO)O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O[C@H]4[C@H](O)[C@H](O)[C@H](OC)O[C@@H]4CO)O[C@@H]3CO[C@@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O5)O[C@@H]2CO)[C@H]1O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 226.66 |
| Formelmasse | 856.306 |