Learn More
Lodenafil Carbonate, TRC
Artikelnummer. 30137061
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137061 100 mg 100 Milligramm
17952985 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137061 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL469300100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 398507-55-6
Summenformel C47 H62 N12 O11 S2
Molekulargewicht (g/mol) 1035.2
Synonym 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5,5'-[carbonylbis[oxy-2,1-ethanediyl-4,1-piperazinediylsulfonyl(6-ethoxy-3,1-phenylene)]]bis[1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-, 1-Piperazineethanol, 4-[[3-(4,7-dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-, carbonate (2:1) (ester) (9CI), Lodenafil carbonate
IUPAC-Name bis[2-[4-[4-ethoxy-3-(1-methyl-7-oxo-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)phenyl]sulfonylpiperazin-1-yl]ethyl] carbonate
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCN(CCOC(=O)OCCN5CCN(CC5)S(=O)(=O)c6ccc(OCC)c(c6)C7=Nc8c(CCC)nn(C)c8C(=O)N7)CC4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lodenafil Carbonate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C47H62N12O11S2/c1-7-11-35-39-41(54(5)52-35)45(60)50-43(48-39)33-29-31(13-15-37(33)67-9-3)71(63,64)58-21-17-56(18-22-58)25-27-69-47(62)70-28-26-57-19-23-59(24-20-57)72(65,66)32-14-16-38(68-10-4)34(30-32)44-49-40-36(12-8-2)53-55(6)42(40)46(61)51-44/h13-16,29-30H,7-12,17-28H2,1-6H3,(H,48,50,60)(H,49,51,61)
Formelmasse 1034.4102
Reinheit (%) >95%