Learn More
Lofepramin, TRC
Artikelnummer. 30009245
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009245 5 mg 5 Milligramm
30010337 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30009245 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL4693805MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23047-25-8
Summenformel C26 H27 Cl N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 418.96
Synonym Acetophenone, 4'-chloro-2-[[3-(10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]methylamino]- (8CI), 1-(4-Chlorophenyl)-2-[[3-(10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]methylamino]ethanone, 5-[3-[N-Methyl-N-(p-chlorophenacyl)amino]propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine, Amplit, Leo 640, Lofepramine, Lomont, Lopramine, Ethanone, 1-(4-chlorophenyl)-2-[[3-(10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]methylamino]-
IUPAC-Name 1-(4-Chlorophenyl)-2-[3-(5,6-Dihydrobenzo[b][1]Benzazepin-11-yl)Propyl-Methylamino]Ethanon
SMILES CN(CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13)CC(=O)c4ccc(Cl)cc4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lofepramine
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C26H27ClN2O/c1-28(19-26(30)22-13-15-23(27)16-14-22)17-6-18-29-24-9-4-2-7-20(24)11-12-21-8-3-5-10-25(21)29/h2-5,7-10,13-16H,6,11-12,17-19H2,1H3
Formelmasse 418.1812