Learn More
Lofexidine hydrochloride, 98+%
Artikelnummer. 15456109
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15456109 5 g 5 Gramm
15446109 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15456109 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63960.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Alpha-2 adrenergic agonist | CAS: 21498-08-8 | C11H13Cl3N2O | 295.588 g/mol
Alpha-2 adrenergic agonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21498-08-8
Summenformel C11H13Cl3N2O
Molekulargewicht (g/mol) 295.588
MDL-Nummer MFCD00917022
InChI-Schlüssel DWWHMKBNNNZGHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym lofexidine hydrochloride, lofexidine hcl, lofetensin, loxacor, lofexidine.hcl, loxacor hydrochloride, lofetensin hydrochloride, 2-1-2,6-dichlorophenoxy ethyl-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrochloride, lofexidine hydrochloride usan
PubChem CID 30667
IUPAC-Name 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole;hydrochloride
SMILES CC(C1=NCCN1)OC2=C(C=CC=C2Cl)Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lofexidine hydrochloride
Schmelzpunkt 225°C to 232°C
Farbe Gelb
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Merck Index 14,5558
Formelmasse 295.6
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Kristallpulver