Learn More
Lofexidinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30481322
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30481322 50 mg 50 Milligramm
30479654 5 mg 5 Milligramm
30474939 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30481322 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL46939050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21498-08-8
Summenformel C11 H12 Cl2 N2 O . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 295.59
Synonym 1H-Imidazole, 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole, 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-, monohydrochloride (9CI), 2-Imidazoline, 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-, monohydrochloride (8CI), Baq 168, Britlofex, Lofetensin, Lofexidine hydrochloride, Loxacor, MDL 14042
IUPAC-Name 2-[1-(2,6-Dichlorophenoxy)Ethyl]-4,5-Dihydro-1H-Imidazol; Hydrochlorid
SMILES Cl.CC(Oc1c(Cl)cccc1Cl)C2=NCCN2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lofexidine Hydrochloride
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H12Cl2N2O.ClH/c1-7(11-14-5-6-15-11)16-10-8(12)3-2-4-9(10)13;/h2-4,7H,5-6H2,1H3,(H,14,15);1H
Formelmasse 294.0093