Learn More
Testo™ ComSoft Basic Software
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
ComSoft Basic
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Software für die Programmierung und das Auslesen von Testo-Datenloggern
- Kostenloser Download von ComSoft Basic (mit Registrierung) unter www.testo.com
- Bietet alle grundlegenden Funktionen einer Logger-Software
- Läuft unter Windows XP ServicePack 3 (SP3), Windows Vista, Windows 7 usw.
- Die intuitive Benutzeroberfläche führt den Anwender Schritt für Schritt durch die einzelnen Prozesse
- Grafische Messwertkurve für eine klare Darstellung der Messwerte
- Logger-Konfiguration: Start- und Stoppkriterium, Messintervall, Speicherrate und Grenzwerteinstellung
- Komfortable Exportfunktionen, z. B. für die Weiterverarbeitung der Daten in Microsoft Excel oder die Erstellung einer PDF, die anderen Benutzern zur Verfügung gestellt werden kann
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Erfassungssoftware |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Programmierung und Auslesen von Testo Datenerfassungsgeräten, grafische und tabellarische Darstellung von Messwerten sowie Exportfunktion |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ComSoft Basic |