Learn More
Labconco™ Logic™ Innenregal-Zubehör für Zellkulturwagen
Artikelnummer. 30280810 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Logic-Zellkulturwagen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
30280810 Logic-Zellkulturwagen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30280810 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 8024500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.00 €
    180.38 € / 1 Stück
    Sparen 2.62 €
    1% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Unterteilt den unteren Stauraum des Logic Cell Culture Cart für mehr Flexibilität; höhenverstellbar.
  • Inklusive Regal und Montagematerial.
  • Höhenverstellbar.
Spezifikation
Beschreibung Das Logic Cell Culture Cart Interior Shelf Accessory unterteilt den unteren Stauraum des Logic Cell Culture Cart und sorgt so für mehr Flexibilität und eine verstellbare Höhe.
Innenbreite (metrisch) 39.6 cm
Produkttyp Hängeeinsatz
Höhe (angloamerikanisch) 0,5 in.
Außenbreite (angloamerikanisch) 15,6 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellkultur
Außenbreite (metrisch) 39.6 cm
Anschlüsse Keine
Höhe (metrisch) 1.3 cm
Innenbreite (angloamerikanisch) 15,6 in.
Zur Verwendung mit (Geräte) Logic-Zellkulturwagen