Learn More
Methyl-5-(chlorsulfonyl)-4-methyl-2-thiophencarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10304202
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10304202 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10252792 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10682675 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10304202 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00640DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 423768-46-1
Summenformel C7H7ClO4S2
Molekulargewicht (g/mol) 254.699
MDL-Nummer MFCD03407367
InChI-Schlüssel YWBXGHFHMHUSKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-chlorosulfonyl-4-methylthiophene-2-carboxylate, methyl 5-chlorosulfonyl-4-methyl-2-thiophenecarboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-chlorosulfonyl-4-methyl-, methyl ester
PubChem CID 2779815
IUPAC-Name Methyl 5-Chlorsulfonyl-4-Methylthiophen-2-Carboxylat
SMILES CC1=C(SC(=C1)C(=O)OC)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 5-(chlorosulfonyl)-4-methyl-2-thiophenecarboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 254.71
Reinheit (%) 97%