Learn More
Labconco™ Logic™ Vue Class II Gehäuse
Artikelnummer. 17959090 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
Internationale Verpackung
Breite (angloamerikanisch):
52,4 in.
78,2 in.
Enthält:
Internationale Verpackung
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Breite (angloamerikanisch) Enthält Spannung unitSize
17959090 Internationale Verpackung 78,2 in. Internationale Verpackung 230 V 1 Stück
17874718 Internationale Verpackung 52,4 in. Internationale Verpackung 230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17959090 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 3300611
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Logic Vue ist ein spezielles Gehäuse der Klasse II, das den Schutz von Personal und Produkten für große automatisierte Instrumente wie Liquid-Handler gewährleistet.
  • Das Logic Vue ist ein spezielles Gehäuse der Klasse II, das für maximalen Schutz und optimale Einkapselung großer Instrumente wie Flüssigkeitshandhabungsgeräte, Durchflusszytometer und anderer automatisierter Geräte entwickelt wurde.
  • Logic Vue bietet laminare, unidirektionale ISO 5 Luft zum Schutz des Produkts und erfüllt oder übertrifft NSF/ANSI Standard 49 Prüfkriterien für Produkt- und Personenschutz.
  • Hochtransparente Fenster an allen Seiten ermöglichen einen ungehinderten Blick auf den Innenraum aus Edelstahl, und zwei vollständig zu öffnende 42-in.-Flügel an Vorder- und Rückseite ermöglichen einen einfachen Zugriff auf die im Logic Vue befindlichen Instrumente.
  • Angetrieben von MyLogic™ Betriebssystem mit konstantem Luftstrom Profile™ Dank dieser Technologie sorgt Logic Vue permanent für die Sicherheit der Nutzer, indem es Warnmeldungen, Filterlebensdauer und mehr anzeigt.
  • Der Logic Vue verfügt außerdem über eine spezielle verstärkte Arbeitsfläche, eine Sicherheitsverriegelung für automatisierte Anlagen sowie 16 Durchreichen, ausreichend Kniefreiheit und Zugangsöffnungen.
  • Automatisieren Sie Ihr Labor sicher und nahtlos mit Logic Vue.
Spezifikation
Beschreibung Internationale Verpackung
Zertifizierung/Konformität ADA, CAN/CSA C22.2, ETL, NSF 49, UL
Kammermaterial Edelstahl
Innenbreite (metrisch) 180.8 cm
Produkttyp Gehäuse der Klasse II
Modell Logic Vue
Geräuschpegel 67 dBA
Leistungsaufnahme 800 W
Fensteröffnung (metrisch) 20 cm
Außenbreite (angloamerikanisch) 78,2 in.
Abluftvolumen (metrisch) 2.039 /h.
Außenbreite (metrisch) 198.6 cm
Enthält Internationale Verpackung
Beleuchtung LED
Arbeitsfläche 71,2 x 31,0 in.
Innenbreite (angloamerikanisch) 71,2 in.
Breite (angloamerikanisch) 78,2 in.
Breite (metrisch) 198.6 cm
Spannung 230 V