Learn More
Lomerizine Dihydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30133933
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30133933 500 mg 500 Milligramm
30137753 250 mg 250 Milligramm
30005598 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133933 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL469430500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101477-54-7
Summenformel C27 H30 F2 N2 O3 . 2 Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 541.46
Synonym Piperazine, 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]-, hydrochloride (1:2) (ACI), Piperazine, 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]-, dihydrochloride (9CI), KB 2796, Lomerizine dihydrochloride, Lomerizine hydrochloride, 1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]piperazine hydrochloride (1:2)
IUPAC-Name 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]piperazine;dihydrochloride
SMILES Cl.Cl.COc1ccc(CN2CCN(CC2)C(c3ccc(F)cc3)c4ccc(F)cc4)c(OC)c1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lomerizine, Dihydrochloride
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C27H30F2N2O3.2ClH/c1-32-24-13-8-21(26(33-2)27(24)34-3)18-30-14-16-31(17-15-30)25(19-4-9-22(28)10-5-19)20-6-11-23(29)12-7-20;;/h4-13,25H,14-18H2,1-3H3;2*1H
Formelmasse 540.1758