Learn More
Lomifyllin, TRC
Artikelnummer. 30469346
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30469346 50 mg 50 Milligramm
30479790 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30469346 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL47020050MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10226-54-7
Summenformel C13 H18 N4 O3
Molekulargewicht (g/mol) 278.31
Synonym 3,7-Dihydro-1,3-dimethyl-7-(5-oxohexyl)-1H-purine-2,6-dione, 7-(5-Oxohexyl)theophylline, 1,3-Dimethyl-7-(5-oxohexyl)xanthine, 7-(5-Oxohexyl)-1,3-dimethylxanthine, Cervilane
IUPAC-Name 1,3-Dimethyl-7-(5-Oxohexyl)Purin-2,6-Dion
SMILES CN1C(=O)N(C)c2ncn(CCCCC(=O)C)c2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lomifylline
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H18N4O3/c1-9(18)6-4-5-7-17-8-14-11-10(17)12(19)16(3)13(20)15(11)2/h8H,4-7H2,1-3H3
Formelmasse 278.1379