Learn More
SHOWA™ Long Cuffed Blue Nitrile Gloves, Model 7545
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7250536
Change view
Click to view available options
Größe:
11
Extragroß
Groß
Mittel
Small
Packungsgröße:
100 Stück
90 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
17850442 Small 100 Stück
17870442 Mittel 100 Stück
17880442 Groß 100 Stück
17860442 Extragroß 100 Stück
17807331 11 90 Stück
5 options
Artikelnummer. 17850442
Marke: SHOWA™ 754507S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
A 100% nitrile disposable glove that is designed to reduce irritation and allergy risks, as well as provide chemical protection.
  • By chlorinating the glove, comfort is enhanced and the feeling of tackiness is removed.
  • The nitrile construction protects against chemical penetration and projection.
  • Free of latex, powder and silicone to prevent allergic reaction and skin irritation.
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 0
Chlorinated Yes
Anwendungen Industriell
Farbe Blue
Finger Thickness (English) 3,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.10 mm
Latex Free Ja
Material Biodegradable Nitrile
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
Größe Small
Dicke (angloamerikanisch) 3,9 mil
Dicke (metrisch) 0.10 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKOPT
EN ISO 374-5 Bakterien, Pilze MIT Virusschutz
Art der Handschuhstulpe Extended
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Modell 7545
Länge (angloamerikanisch) 11,6 in.
Länge (metrisch) 295 mm