Learn More
Tork Langlebiges Reinigungstuch W4
Artikelnummer. 30243847 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
4 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30243847 Weiß 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30243847 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 90479
Menge Preis
1 151.97 € / 4 Stück
10 136.80 € / 4 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reduzieren Sie Ihren Konsum mit dem Tork Langlebiges Reinigungstuch. Dank seines Mehrzweckdesigns eignet es sich für die Beseitigung verschiedenster Verschmutzungen und zeichnet sich durch hohe Saugfähigkeit und Festigkeit für optimale Effizienz aus.
  • Dank dieses praktischen Mehrzweckdesigns können Sie verschiedenste Verschmutzungen beseitigen, ohne mehrere Reinigungstücher zu benötigen.
  • Diese Tücher sind mit den meisten Lösungsmitteln, Desinfektionsmitteln und Reinigungsmitteln kompatibel und können an Ihre bestehende Reinigungsroutine angepasst werden.
  • Schützen Sie Ihre empfindlichsten Oberflächen, denn unsere fusselfreien Reinigungstücher helfen, Beschädigungen zu vermeiden.
  • Verpackung leicht zu transportieren, zu öffnen und zu entsorgen – diese Reinigungstücher sind clever verpackt. Tork Einfache Handhabung™ Kasten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinigungstuch
Länge (angloamerikanisch) 16,14 in.
Länge (metrisch) 41 cm
Breite (angloamerikanisch) 13,98 in.
Breite (metrisch) 35.5 cm
Farbe Weiß
Verpackungsmenge 360/Cs.
Lage 1-ply