Learn More
Chemsplash Long n'Strong PF Nitril-Einweghandschuhe, Modell 4009
Artikelnummer. 30058181
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
500 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30058181 Klein 500 Stück
30058466 Mittel 500 Stück
30058415 Groß 500 Stück
30058433 Extragroß 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30058181 Lieferant Chemsplash Lieferanten-Nr. 4009.300.004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.05 €
    61.64 € / 500 Stück
    Sparen 20.41 €
    24% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der robuste Nitrilhandschuh mit texturierten Fingerspitzen eignet sich für den Einsatz in BRC-zugelassenen Arbeitsbereichen und in der pharmazeutischen Industrie.
  • Texturierte Fingerspitzen
  • 29 cm lang mit schützendem, umgeschlagenem Bündchen
  • Für Lebensmittelkontakt zugelassen
  • Medizinische Qualität
  • Beidseitig tragbar
  • Latexfrei und PFAS-frei
  • CE- und UKCA-geprüft
  • Dicke: 6,2 mil, Gewicht: 7,0 g
  • AQL: 1,5
  • Zugelassene Arbeitsbereiche und die pharmazeutische Industrie.
  • Latexfrei, PFAS-frei und entspricht den CE- und UKCA-Vorschriften.
  • Bietet überlegenen Schutz bei gleichzeitiger Erhaltung der Fingerfertigkeit.
  • Enthält keine schädlichen Stoffe wie PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH oder Konfliktstoffe.
Spezifikation
Accelerator Free Nein
Anwendungen Labor
AQL 1.5
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 6,2 mil
Finger Thickness (Metric) 0.16 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 6,2 mil
Palm Thickness (Metric) 0.16 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitrilhandschuhe
Größe Klein
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 6,2 mil
Dicke (metrisch) 0.16 mm
Art der Handschuhstulpe Rollrand