Learn More
Gilac™ Langer Gärkorb
Artikelnummer. 17948701
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 kg
0,75 kg
1 kg
Abmessungen (L x B x H):
23 x 14 x 9 cm
26 x 14 x 9 cm
29 x 13 x 9 cm
34 x 14 x 9 cm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
17948701 0,5 kg 23 x 14 x 9 cm 1 Stück
17918961 0,75 kg 26 x 14 x 9 cm 1 Stück
17988611 0,75 kg 29 x 13 x 9 cm 1 Stück
17968611 1 kg 34 x 14 x 9 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17948701 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G070110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.80 €
    24.33 € / 1 Stück
    Sparen 12.47 €
    33% Rabatt
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der lange Gärkorb sorgt für eine gute Belüftung des Teigs; er kann versetzt gestapelt und ineinander gesteckt werden, um Platz zu sparen.
  • Die Hohlraumstruktur sorgt für eine gute Belüftung des Teigs.
  • Kann zur Platzersparnis versetzt gestapelt und ineinander verschachtelt werden.
  • Mit Zertifikaten für Lebensmittelkontakt für optimale Lebensmittelsicherheit und Hygiene.
  • Leicht zu reinigen und maschinenwaschbar.
  • Leicht und extrem langlebig.
  • Breites Sortiment mit 10 Produktreferenzen für alle Bedürfnisse (0,5 bis 2 kg Fassungsvermögen).
  • Liner (G072010) als Option erhältlich.
Spezifikation
Produkttyp Proofing
Material Polypropylen
Abmessungen (L x B x H) 23 x 14 x 9 cm
Volumen (angloamerikanisch) 1.1 lb.
Volumen (metrisch) 0,5 kg