Learn More
Cole-Parmer™ Lange starre Nylon-Schabespatel
Artikelnummer. 11785269 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
34,29 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
11785269 34,29 cm 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11785269
Marke: Cole-Parmer™ 0626610
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für schwer zu reinigende Behälter
  • Der kurze, bequeme Griff und die breite Nylonklinge machen diesen Schaberspachtel ideal für schwer zu reinigende Behälter.
  • Starre Klinge für erhöhte Festigkeit
  • Modell 06266-15 mit weicher Klinge für mehr Flexibilität
Spezifikation
Produkttyp Schabespatel
Länge (angloamerikanisch) 13.5 Zoll
Breite (angloamerikanisch) 4.5 Zoll
Breite (metrisch) 11,43 cm
Material Nylon
Länge (metrisch) 34,29 cm