Learn More
Fisherbrand™ Analysetrichter mit langem Stiel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11987904 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
12 ml
23 ml
37 mL
50 ml
100 ml
150 ml
225 ml
Höhe (metrisch):
7,5 cm
8,3 cm
10,2 cm
10.9 cm
14,1 cm
16,1 cm
17.7 cm
Länge (metrisch) Stiel:
5 cm
5,2cm
6,1cm
6.5 cm
8cm
8,8cm
9.9 cm
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
36 Stück
4 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) Länge (metrisch) Stiel unitSize
11987904 225 ml 17.7 cm 9.9 cm 24 Stück
12662425 23 ml 8,3 cm 5 cm 12 Stück
12612435 225 ml 17.7 cm 9.9 cm 4 Stück
12682425 50 ml 10.9 cm 6.5 cm 12 Stück
11977914 50 ml 10.9 cm 6.5 cm 36 Stück
15122875 50 ml 10.9 cm 6.5 cm -
12672425 37 mL 10,2 cm 6,1cm -
11967914 37 mL 10,2 cm 6,1cm 36 Stück
11987914 100 ml 14,1 cm 8cm 36 Stück
11977904 150 ml 16,1 cm 8,8cm 24 Stück
12602435 150 ml 16,1 cm 8,8cm -
11947914 12 ml 7,5 cm 5,2cm 36 Stück
12652425 12 ml 7,5 cm 5,2cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 11987904
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Polypropylenguss mit externen Rillen und Außenrippen verhindert die Dampfblasenbildung
Polypropylen-Spritzguss mit Außenkanten und Außenrippen zur Vermeidung von Dampfblasenbildung
  • Die geriffelten Innenschrägen gewährleisten eine schnelle Filterung
  • Für Standard-Filterpapier
  • Autoklavierbar bis 120 °C (248 °F)
  • Schalenwinkel: 58°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 10.4 cm
Kapazität (metrisch) 225 ml
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 17.7 cm
Winkel 58° Becken
Autoklavierbar Autoklavierbar
Durchmesser (metrisch) Filter 17.7 cm
Länge (metrisch) Stiel 9.9 cm