Learn More
Fisherbrand™ Analysetrichter mit langem Stiel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12612435 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
12 ml
23 ml
37 mL
50 ml
100 ml
150 ml
225 ml
Höhe (metrisch):
7,5 cm
8,3 cm
10,2 cm
10.9 cm
14,1 cm
16,1 cm
17.7 cm
Länge (metrisch) Stiel:
5 cm
5,2cm
6,1cm
6.5 cm
8cm
8,8cm
9.9 cm
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
36 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 12612435
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Der Polypropylenguss mit externen Rillen und Außenrippen verhindert die Dampfblasenbildung
Polypropylen-Spritzguss mit Außenkanten und Außenrippen zur Vermeidung von Dampfblasenbildung
  • Die geriffelten Innenschrägen gewährleisten eine schnelle Filterung
  • Für Standard-Filterpapier
  • Autoklavierbar bis 120 °C (248 °F)
  • Schalenwinkel: 58°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 10.4 cm
Kapazität (metrisch) 225 ml
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 17.7 cm
Winkel 58° Becken
Autoklavierbar Autoklavierbar
Durchmesser (metrisch) Filter 17.7 cm
Länge (metrisch) Stiel 9.9 cm