Beschreibung
Polypropylen-Spritzguss mit Außenkanten und Außenrippen zur Vermeidung von Dampfblasenbildung
- Die geriffelten Innenschrägen gewährleisten eine schnelle Filterung
- Für Standard-Filterpapier
- Autoklavierbar bis 120 °C (248 °F)
- Schalenwinkel: 58°
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 3,4cm |
| Kapazität (metrisch) | 12 ml |
| Material | Polypropylen |
| Höhe (metrisch) | 7,5 cm |
| Winkel | 58° Becken |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Durchmesser (metrisch) Filter | 5,5cm |
| Länge (metrisch) Stiel | 5,2cm |