Learn More
Fisherbrand™ Analysetrichter mit langem Stiel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12682425 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
12 ml
23 ml
37 mL
50 ml
100 ml
150 ml
225 ml
Höhe (metrisch):
7,5 cm
8,3 cm
10,2 cm
10.9 cm
14,1 cm
16,1 cm
17.7 cm
Länge (metrisch) Stiel:
5 cm
5,2cm
6,1cm
6.5 cm
8cm
8,8cm
9.9 cm
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
36 Stück
4 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) Länge (metrisch) Stiel unitSize
12682425 50 ml 10.9 cm 6.5 cm 12 Stück
12662425 23 ml 8,3 cm 5 cm 12 Stück
12612435 225 ml 17.7 cm 9.9 cm 4 Stück
11987904 225 ml 17.7 cm 9.9 cm 24 Stück
11977914 50 ml 10.9 cm 6.5 cm 36 Stück
15122875 50 ml 10.9 cm 6.5 cm -
12672425 37 mL 10,2 cm 6,1cm -
11967914 37 mL 10,2 cm 6,1cm 36 Stück
11987914 100 ml 14,1 cm 8cm 36 Stück
11977904 150 ml 16,1 cm 8,8cm 24 Stück
12602435 150 ml 16,1 cm 8,8cm -
11947914 12 ml 7,5 cm 5,2cm 36 Stück
12652425 12 ml 7,5 cm 5,2cm -
13 options
Artikelnummer. 12682425
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Der Polypropylenguss mit externen Rillen und Außenrippen verhindert die Dampfblasenbildung
Polypropylen-Spritzguss mit Außenkanten und Außenrippen zur Vermeidung von Dampfblasenbildung
  • Die geriffelten Innenschrägen gewährleisten eine schnelle Filterung
  • Für Standard-Filterpapier
  • Autoklavierbar bis 120 °C (248 °F)
  • Schalenwinkel: 58°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 6.6 cm
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 10.9 cm
Winkel 58° Becken
Autoklavierbar Autoklavierbar
Durchmesser (metrisch) Filter 11 cm
Länge (metrisch) Stiel 6.5 cm