Learn More
Traceable™ Digitales Taschenthermometer mit langem Schaft und Kalibrierung
Artikelnummer. 15412761 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-50°bis 300 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Packungsgröße
15412761 -50°bis 300 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15412761 Lieferant Traceable™ Lieferanten-Nr. 9446040
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Thermometer eignen sich ideal für Labor-, Vor-Ort- und Verfahrensmessungen.
  • Schnelle Temperaturmessungen mit garantierter Genauigkeit
  • Mit NIST Traceable® Bescheinigung
  • Der lange Edelstahlschaft eignet sich ideal für Messungen in größeren Behältern
  • Digitale Anzeige
  • Stiftähnliches Design
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität NIST Traceable Bescheinigung im Lieferumfang enthalten, ISO/IEC 17025:2017 (1750.01) Kalibrierlabor akkreditiert nach A2LA
Displaymaße 0,3 in.
Enthält 1,5-V-Batterie
Länge (angloamerikanisch) Sonde 11,5 in.
Sondentyp Edelstahl
Auflösung 0,1 °; 1 ° über 199,9 ° und unter -19 °
Produkttyp Digitale Anzeige
Beschreibung Digitales Taschenthermometer in Pen-Style
Max. Temperatur (metrisch) 300 °C
Temperaturbereich (metrisch) -50°bis 300 °C
Akkutyp 1,5 V
Genauigkeit ±1,0 °C
Display LCD-Anzeige