Learn More
Abnova™ LongTaq DNA-Polymerase
Artikelnummer. 16072555
Change view
Click to view available options
Menge:
1000 Einheiten
2500 Einheiten
500 Einheiten
Packungsgröße:
1000 Einheiten
2500 Einheiten
500 Einheiten
Artikelnummer. Menge unitSize
16072555 500 Einheiten 500 Einheiten
16052555 1000 Einheiten 1000 Einheiten
16062555 2500 Einheiten 2500 Einheiten
3 options
Artikelnummer. 16072555
Marke: Abnova™ D0013.500Units
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
LongTaq DNA-Polymerase katalysiert 5'–3' Synthese von DNA.
  • Das Enzym hat nachweislich keine Exonuklease-Aktivität von 3′–5′.
  • Das Enzym hat nachweislich eine hohe Amplifikationsausbeute und ist bei hoher Versuchstemperatur stabil.
Spezifikation
Konzentration 5 Einheiten/μl
Inhalt und Lagerung Bei -20 °C lagern. Bei sachgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang haltbar.
Menge 500 Einheiten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR
Lagerungspuffer 20 mM Tris-HCl (pH 8,0), 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 100 mM KCl, 0,5 % Nonidet P40, 0,5 % Tween 20 und 50 % Glycerol