missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ Lonidamine
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18762564
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18762564 10 mg 10 Milligramm
18742674 50 mg 50 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 18762564

Marke: Tocris Bioscience™ 1646/10

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Mitochondrial hexokinase inhibitor

Anticancer and antispermatogenic agent in vitro and in vivo. Inhibits cellular energy metabolism in some cells via inhibition of mitochondrial hexokinase. Also blocks CFTR Cl- channels in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 50264-69-2
Summenformel C15H10Cl2N2O2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Lonidamine
Menge 10 mg
Formelmasse 321.16
Reinheit >98%
Molekulargewicht 321.157
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.