Learn More
Lonza™ AccuGENE™ 10 % SDS (Mononatriumsalz)
Artikelnummer. 11508025
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11508025
Marke: Lonza™ 51213
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in der Molekularbiologie
  • Gebrauchsfertig
  • Mit 18 Megaohm-Wasser zubereitet
  • Mit 0,2 μm-Filter gefiltert und in sterile Flaschen gefüllt
  • Hergestellt nach strengen Qualitätskontrollstandards, um die Konsistenz zu gewährleisten
  • Garantiert DNase-, RNase- und Protease-frei
  • Für individuelle Ansprüche stehen individuelle Lösungen zur Verfügung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
DNase Ja
Zusammensetzung 10 % SDS (w/v), Mononatriumsalz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in der Molekularbiologie
Produkttyp 10 % SDS (Mononatriumsalz)
RNase Ja
Menge 500 ml
Ausschließlich für die Verwendung in der Forschung oder für die Weiterverarbeitung