Learn More
Lonza™ BioWhittaker™ CHO (Chinese Hamster Ovary) serumfreie Kulturmedien:Gehäuse ProCHO4
Artikelnummer. 11675140
Ansicht ändern
Click to view available options
Mit Additiven:
Keine
Ohne Additive:
Kein Phenolrot, Kein 0,1 % Pluronic F-68, Kein Glutamin, Kein Hypoxanthin, Kein Thymidin
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mit Additiven Ohne Additive Packungsgröße
11675140 Keine Kein Phenolrot, Kein 0,1 % Pluronic F-68, Kein Glutamin, Kein Hypoxanthin, Kein Thymidin 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11675140 Lieferant Lonza™ Lieferanten-Nr. 04919Q
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.00 €
    178.75 € / 1 Liter
    Sparen 43.25 €
    19% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die optimierte Proteinexpression in CHO-Zellen
  • ProCHO-4 wurde für den gleichzeitigen Übergang adhärenter CHO-Zellen zur serumfreien und Suspensionskultur entwickelt; unterstützt schnellere Verdoppelungszeiten
†Lagerung wie auf dem Etikett angegeben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie CHO
Form Flüssig
Mit Additiven Keine
Ohne Additive Kein Phenolrot, Kein 0,1 % Pluronic F-68, Kein Glutamin, Kein Hypoxanthin, Kein Thymidin
Menge 1 l
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C