Learn More
Lonza™ BioWhittaker™ CHO (Chinese Hamster Ovary) serumfreie Kulturmedien:Gehäuse ProCHO4
Beschreibung
- ProCHO-4 wurde für den gleichzeitigen Übergang adhärenter CHO-Zellen zur serumfreien und Suspensionskultur entwickelt; unterstützt schnellere Verdoppelungszeiten
†Lagerung wie auf dem Etikett angegeben.
Spezifikation
Spezifikation
| Zelllinie | CHO |
| Form | Flüssig |
| Mit Additiven | Keine |
| Ohne Additive | Kein Phenolrot, Kein 0,1 % Pluronic F-68, Kein Glutamin, Kein Hypoxanthin, Kein Thymidin |
| Menge | 1 l |
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |