Learn More
Lonza™ DNA-Leitern
Artikelnummer. p-157031
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μl
160 μl
300 μl
Anzahl Bänder:
10
16
25
30
Konzentration:
100 ng/μl
200 ng/μl
Schritten:
100bp
100bp.
20bp.
 500 bp
Packungsgröße:
1 Stück
100 Reaktionen
Artikelnummer. Menge Anzahl Bänder Konzentration Schritten unitSize
11580777 150 μl 30 200 ng/μl 100bp 100 Reaktionen
10558125 160 μl 10 100 ng/μl 100bp. 1 Stück
11590777 300 μl 16 200 ng/μl  500 bp 100 Reaktionen
11540787 150 μl 25 200 ng/μl 20bp. 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 11580777
Marke: Lonza™ 50322
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Jede Bande hat 50 % GC-Gehalt für präzise Größenbestimmung und scharfe Auflösung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 200 ng/μl
Form Flüssig
Zusammensetzung Geliefert in verschiedenen Konzentrationen im TE-Puffer mit jeweils einem Fläschchen mit 6X Probenladepuffer 1 ml Gesamtvolumen 15 % w/v Ficoll 400, 0,06 % w/v Bromophenolblau, 0,06 % w/v Xylol Cyanol FF, 30 mM EDTA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Größenbestimmung von DNA-Proben
Schritten 100bp
Anzahl Bänder 30
Menge 150 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Produkttyp DNA-Molekulargewicht-Marker/Leiter