Learn More
Lonza™ Ficoll™ DNA Loading Buffer, 6X
Artikelnummer. 11568005
Click to view available options
Menge:
5 x 1 ml
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 11568005
Marke: Lonza™ 50655
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ideal for improving resolution and separation of DNA fragments
  • Dark blue liquid
  • Soluble in water
  • Contains EDTA, xylene cyanol, and bromophenol blue
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Dunkelblau
Konzentration 6X
Produkttyp DNA Sample Loading Buffer
Form Flüssig
Zusammensetzung Contains Ficoll™ EDTA, Xylene cyanol and Bromophenol Blue
Zur Verwendung mit (Anwendung) Improving resolution and separation of DNA fragments
Menge 5 x 1 ml
Lagerungsbedingungen Raumtemperatur