Learn More
Lonza™ FlashGel™ RNA-Marker-Kit
Beschreibung
Beinhaltet
FlashGel RNA-Kassetten, 1,2 % Agarose (9 St./Pckg.), 12 + 1 Wells einreihig; Formaldehyd-Probenpuffer; FlashGel RNA-Marker und AccuGENE™ Wasser für die Molekularbiologie
- Erzielt nahezu sofortige Ergebnisse
- Laden Sie Proben, beobachten Sie die Migration der Banden und erhalten Sie Daten in nur zwei Minuten
- Gelvorbereitung, Bandenexzision, Reinigung und UV-Licht sind nicht erforderlich
- Sichere Trennung, Rückgewinnung und Dokumentation auf dem Labortisch
- Ausschließlich für die Verwendung in der Forschung oder für die Weiterverarbeitung
- Nicht zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik, zur Medikamenteneinnahme oder zur Verabreichung an Menschen oder Tiere
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analyse der Gesamt-RNA, schnelle Überprüfung der nativen RNA und Überprüfung des RNA-Abbaus und der mRNA-Reinheit |
| Kitinhalt | FlashGel™ RNA-Kassetten 1,2 % Agarose 12 + 1 Well, Formaldehyd-Probenpuffer, FlashGel™ RNA-Marker und AccuGENE-Wasser für die Molekularbiologie |
| Menge | 9 Packung |