Learn More
Lonza™ FlashGel™ System DNA-Marker
Beschreibung
- Gebrauchsfertige Molekulargewichtstandards
- Trennt DNA in Echtzeit:2 bis 7 Minuten
- Saubere, scharfe Trennung und gerade, gleichmäßige Probenbahnen
- Beobachten Sie die DNA-Migration, während sie geschieht:Überwachen Sie Gelläufe direkt auf dem Tisch, ohne UV-Licht
- Das hochempfindliche System ermöglicht eine Reduktion der DNA-Mengen und spart Zeit und Geld
- Ausgezeichnete Auflösung, hervorragende Empfindlichkeit:5 bis 20 Mal empfindlicher als EtBr
- Nachweis von < 0,1 ng DNA oder < 10 ng Gesamt-RNA
- Empfohlen für FlashGel DNA-Kassetten
FlashGel 1,2 % DNA-Marker
- Größen:100/200/300/500/800/1250/2000/4000 bp
- Empfohlen für 1,2 % FlashGel DNA-Kassetten
- Größen:50/100/150/200/300/500/800/1500 bp
- Empfohlen für 2,2% FlashGel DNA-Kassetten
- Größen:100/300/500/800/1500/3000 bp
- Empfohlen für doppelreihige FlashGel DNA-Kassetten
- Ausschließlich für die Verwendung in der Forschung oder für die Weiterverarbeitung
- Nicht zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik, zur Medikamenteneinnahme oder zur Verabreichung an Menschen oder Tiere
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | DNA-Molekulargewicht-Marker/Leiter |
| Form | Flüssig |
| Zusammensetzung | 5 μl Beladung Verdünnung 1:5 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | 1,2 % FlashGel™ DNA-Kassette |
| Anzahl Bänder | 8 |
| Menge | 500 μl |
| Lagerungsbedingungen | 4 °C |