Learn More
Lonza™ FlashGel™ Systemkit
Artikelnummer. 11577865
Ansicht ändern
Click to view available options
FlashGel System
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11577865 FlashGel System
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Bei der Anwendung dieses Systems ist Vorsicht geboten, da ausreichend Spannung und Strom auftreten kann, um einen tödlichen Schock zu erzeugen.Um eine Verletzungsgefahr zu vermeiden, darf das System nur von entsprechend geschultem Personal und stets in Übereinstimmung mit den mit dem FlashGel Dock gelieferten Anweisungen betrieben werden.
Artikelnummer. 11577865 Lieferant Lonza™ Lieferanten-Nr. 57067
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Bei der Anwendung dieses Systems ist Vorsicht geboten, da ausreichend Spannung und Strom auftreten kann, um einen tödlichen Schock zu erzeugen.Um eine Verletzungsgefahr zu vermeiden, darf das System nur von entsprechend geschultem Personal und stets in Übereinstimmung mit den mit dem FlashGel Dock gelieferten Anweisungen betrieben werden.
Schnelle Analyse, Rückgewinnung und Dokumentation von DNA und RNA
  • Liefert nahezu sofortige Ergebnisse
  • Laden Sie Proben, beobachten Sie die Migration der Banden und erhalten Sie Daten in nur zwei Minuten
  • Umfasst DNA-Rückgewinnung und Geldokumentation
  • Gelvorbereitung, Bandenexzision, Reinigung und UV-Licht sind nicht erforderlich
  • Sichere Trennung, Rückgewinnung und Dokumentation auf dem Labortisch
  • Das hochempfindliche System ermöglicht eine 5- bis 20-fache Reduktion der DNA-Menge und spart so Zeit und Geld
  • Ausgezeichnete Auflösung, hervorragende Empfindlichkeit:5 bis 20 Mal empfindlicher als EtBr
  • Nachweis von < 0,1 ng DNA oder < 10 ng Gesamt-RNA
  • Saubere, scharfe Trennung und gerade, gleichmäßige Probenbahnen
FlashGel System
  • Besteht aus geschlossenen Einweg-Agarose-Fertiggel-Kassetten und einer Kombinationseinheit
  • Im Lieferumfang enthalten:FlashGel Dock; FlashGel Kamera; 9 St./Pckg. FlashGel DNA-Kassetten (1,2 %, 12 + 1 Well); FlashGel Ladefarbstoff und FlashGel DNA-Marker
  • Ausschließlich für die Verwendung in der Forschung oder für die Weiterverarbeitung
  • Nicht zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik, zur Medikamenteneinnahme oder zur Verabreichung an Menschen oder Tiere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ FlashGel System
Enthält FlashGel Dock, eine FlashGel Kamera, ein Paket mit 9 1,2 %-DNA-Kassetten, Ladefarbstoff und Marker