Learn More
Lonza™ FlashGel™ System RNA-Kassetten
Artikelnummer. p-4684348
Click to view available options
Wells:
12 + 1-Well
16 + 1-Well
Conditionnement:
9 Stück
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11567855
Marque: Lonza™ 57027
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Kassetten sind für RNA optimiert.FlashGel™ System RNA-Kassetten werden zur Verifizierung und Analyse von Gesamt-RNA, zur schnellen Überprüfung nativer RNA sowie zur Überprüfung der RNA-Degradation und der mRNA-Reinheit empfohlen.
Enthält vorgefärbte Agarose-Gele und Puffer, wodurch die Exposition des Benutzers gegenüber möglicherweise mutagenen Färbemitteln und gefährlichen Reagenzien minimiert wird
  • Die Kassetten umschließen das Gel, das Färbemittel und den Laufpuffer vollständig
  • Schützt Proben vor kontaminierenden RNAsen
  • Entwickelt für Leistung und Reinheit und garantiert RNase-frei
  • Ausschließlich für die Verwendung in der Forschung oder für die Weiterverarbeitung
  • Nicht zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik, zur Medikamenteneinnahme oder zur Verabreichung an Menschen oder Tiere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Konzentration 1,2%
Produkttyp RNA-Kassetten
Trennbereich 0,5 bis 9 kb
Wells 12 + 1-Well
Zusammensetzung 1,2 % Agarose
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analyse der Gesamt-RNA, schnelle Überprüfung der nativen RNA und Überprüfung des RNA-Abbaus und der mRNA-Reinheit
Kitinhalt Agarose-Gel, Färbemittel und Puffer
Material Agarose
Menge 9 Packung
Länge (angloamerikanisch) Kassette 4,5 in.
Länge (angloamerikanisch) Gel 2,7 in.
Länge (metrisch) Kassette 11,5 cm
Länge (metrisch) Gel 7 cm
Breite (angloamerikanisch) Kassette 4,2 in.
Breite (metrisch) Kassette 10,7 cm
Breite (metrisch) Gel 8,4 cm
Höhe (angloamerikanisch) Kassette 0,6 in.
Höhe (metrisch) Kassette 1,7 cm
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • FlashGel System
Mention d'avertissement
  • Achtung
Catégorie de danger
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Mention de danger
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Conseils de prudence
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tetrabutylammonium hydroxide
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis