Learn More
Lonza™ FlashGel™ System Reagenzien zur Probenvorbereitung
Artikelnummer. 11567865
Click to view available options
Menge:
2 x 500 μL
5 x 1 ml
Packungsgröße:
2 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11567865
Marke: Lonza™ 57060
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Verwendung mit dem Lonza FlashGel System. FlashGel™ System Reagenzien zur Probenvorbereitung für das FlashGel™ System bieten die schnellsten Trennungen und ermöglichen dem Anwender, die Migration von Nukleinsäuren im Gel zu beobachten.
  • Reagents include Recovery Buffer and Loading Dye
  • Loading Dye: 5X concentration; RNA native sample buffer
  • For research or manufacturing use only
  • Not for use in in vitro diagnostic procedures, drug use, or for administration to humans or animals
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp DNA Recovery Buffer
Form Flüssig
Menge 2 x 500 μL
Lagerungsbedingungen Raumtemperatur