Learn More
Lonza™ GelBond™ PAG Folie für Acrylamidgele
Click to view available options
Menge:
10/Packung
50/Packung
Länge (angloamerikanisch):
6,2 in.
7 in.
10,1 in.
10,2 in.
10,3 Zoll
Breite (angloamerikanisch):
4,8 in.
5,4 in.
6,3 in.
6.4 in.
7,8 in.
7,9 in.
13,7 in.
Packungsgröße:
10 Bögen
50 Bögen
Beschreibung
- Covalently attaches to the acrylamide monomers during the polymerization reaction
- Makes gels easier to handle
- Helps gels retain their original dimensions during staining, destaining, and drying
Spezifikation
Spezifikation
| Gelgröße | 35 x 43 cm |
| Produkttyp | Gel-Schutzfolien |
| Material | Polyester |
| Menge | 10/Packung |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,007 in. |
| Dicke (metrisch) | 0.02 cm |
| Länge (angloamerikanisch) | 10,2 in. |
| Länge (metrisch) | 43 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 13,7 in. |
| Breite (metrisch) | 430 mm |