Learn More
Lonza™ IsoGel™ IEF-Platten
Artikelnummer. 12890125
Ansicht ändern
Click to view available options
pH-Bereich:
3 bis 10
6 bis 10,5
7 bis 11
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH-Bereich Packungsgröße
12890125 7 bis 11 1 Stück
11507995 3 bis 10 6 Stück
11517995 6 bis 10,5 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12890125 Lieferant Lonza™ Lieferanten-Nr. 56024
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vorgefertigte Agarose IEF-Platten ermöglichen eine schnelle und reproduzierbare isoelektrische Fokussierung von Proteinen bis zu 2000 kDa
  • Speziell für die Antikörperanalyse entwickelt
  • Jedes Gel wird für einfache Handhabung und Formstabilität auf GelBond™ Folien unterstützt
  • Die Gelgröße ist mit den meisten IEF-Kammern kompatibel
  • 125 x 100mm
Isoelektrische Fokussierung, Antikörpertrennung und -analyse
Bestellinformation
Zubehörpakete (Kat.-Nr. BMA56014 und BMA56010) und Blotting-Papier (BMA56007) separat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
pH-Bereich 7 bis 11
Trennverfahren Isoelektrische Fokussierung
Form Fest
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isoelektrische Fokussierung, Antikörpertrennung und -analyse
Produkttyp Gelplatte