Learn More
Lonza™ Latitude™ HT Fertiggele
Click to view available options
Trennbereich:
300 bp bis ≥ 8 kb
400 bp bis ≥ 10 kb
Puffer:
TBE
Wells:
2 x 50-Well
4 x 50-Well
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Schnelle, reproduzierbare DNA-Auflösung von 8 bp bis ≥ 10 kb
- Hergestellt aus hochwertiger Agarose mit Gütegrad für die Molekularbiologie der Marken SeaKem™ und NuSieve™
- Leistungs- und Qualitätskontrolle
- Passen für die meisten großen Elektrophoresesysteme, bei denen das Gel vom Puffer überschwemmt wird
- Kompatibel mit Mehrkanalpipetten mit 8 und 12 Spitzen und Mikrotiterplattenabstand
- Präzisionsguss gemäß ISO 9001-Normen
- Erhältlich in den Formaten 100 und 200 Well
- Vorgefärbt mit 0,5μ g/ml Ethidiumbromid
- Läufe können innerhalb von 30 Minuten abgeschlossen werden
- Bis zu 200 Proben können auf einem einzelnen Fertiggel laufen
†Die Verwendung des wiederverwendbaren TruBand Ankers (separat erhältlich) ist erforderlich, um eine optimale Gelleistung zu gewährleisten
Spezifikation
Spezifikation
| Puffer | TBE |
| Konzentration | 1% |
| Produkttyp | Vorgegossenes Gel |
| Trennbereich | 400 bp bis ≥ 10 kb |
| Wells | 2 x 50-Well |
| DNase-frei | Ja |
| Zusammensetzung | 1 % SeaKem™ LE Plus Agarose, 1X TAE, vorgefärbt mit 0,5 μg/ml Ethidiumbromid |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | DNA-Elektrophorese mit hohem Durchsatz |
| Material | Agarose |
| Menge | 5 Gele |
| Mehr anzeigen |